Learn More
Hexakis[μ -(Acetato-κ O:κ O')]triaqua-μAcetato de 3-oxotri-iridio(1+), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexakis[Mu-(Acetato-kO:kO')]triaqua-Mu3-oxotri-iridium(1+) Acetate |
| CAS | 52705-52-9 |
| Fórmula molecular | C12 H24 Ir3 O16 . C2 H3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | hexakis[μ-(Acetato-κO:κO')]triaqua-μ3-oxotri-iridium(1+) Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/7C2H4O2.3Ir.3H2O.O/c7*1-2(3)4;;;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;3*1H2;/q;;;;;;;3*+3;;;;-2/p-7 |
| SMILES | CC(=O)[O-].CC1=[O][Ir+3]234([O-2]5[Ir+3]6([OH2])([O]=C(C)[O-][Ir+3]5([OH2])([O]=C(C)[O-]6)([O]=C(C)[O-]2)[O-]1)([O]=C(C)[O-]3)[O-]C(=[O]4)C)[OH2] |
| Peso molecular (g/mol) | 1060.004 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1062.009 |