Learn More
Hexakis(2,2-difluoroetoxi)fosfaseno, TRC
Código de producto. 30132580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132580 100 mg 100 miligramos
30133998 50 mg 50 miligramos
30004816 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132580 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH294028100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186817-57-2
Fórmula molecular C12H18F12N3O6P3
Peso molecular (g/mol) 621.19
Sinónimo Hexakis(1H,1H,2H-perfluoroethoxy)phosphazene;2,2,4,4,6,6-Hexakis(2,2-difluoroethoxy)-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2-difluoroetoxi)-1,3,5-triaza-2λ^{5},4λ^{5},6λ^{5}-triphosfacyclohexa-1,3,5-trieno
SMILES FC(F)COp1(OCC(F)F)np(OCC(F)F)(OCC(F)F)np(OCC(F)F)(OCC(F)F)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18F12N3O6P3/c13-7(14)1-28-34(29-2-8(15)16)25-35(30-3-9(17)18,31-4-10(19)20)27-36(26-34,32-5-11(21)22)33-6-12(23)24/h7-12H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.0217
Porcentaje de pureza >95%