Learn More
Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalcoxi)fosfaceno, patrón de espectrometría de masas, Thermo Scientific™
Código de producto. 15167432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15167432 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
15157432 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15167432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449172500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 105809-15-2
Fórmula molecular C6H18N3P3
Peso molecular (g/mol) 2120
Clave InChI DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometilo)-1,3,5-triaza-2$l{5},4$l{5},6$l{5}-trifosfaciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexakis(1H, 1H, ωH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Densidad 1.8000g/mL
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3490 to 1.3570
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.8
Sinónimo ultramark1621, ultramark 1621, hexa 2 h? methyl-1,3,5,2??,4??,6??-triazatriphosphinine
Formula Weight (peso de la fórmula) 2120
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2