Learn More
Hexakis(1H,1H,8H-tetradecafluorooctiloxi)fosfazina, TRC
Código de producto. 30009699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009699 25 mg 25 miligramos
30007631 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29398825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 186406-49-5
Fórmula molecular C48 H18 F84 N3 O6 P3
Peso molecular (g/mol) 2421.46
Sinónimo 2,2,4,4,6,6-Hexahydro-2,2,4,4,6,6-hexakis((2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctyl)oxy)-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine;
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexakis(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecafluorooctoxy)-1,3,5-triaza-2λ5,4λ5,6λ5-triphosfacyclohexa-1,3,5-trieno
SMILES FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COp1(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)np(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexakis(1H,1H,8H-tetradecafluorooctyloxy)phosphazine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H18F84N3O6P3/c49-7(50)19(73,74)31(97,98)43(121,122)37(109,110)25(85,86)13(61,62)1-136-142(137-2-14(63,64)26(87,88)38(111,112)44(123,124)32(99,100)20(75,76)8(51)52)133-143(138-3-15(65,66)27(89,90)39(113,114)45(125,126)33(101,102)21(77,78)9(53)54,139-4-16(67,68)28(91,92)40(115,116)46(127,128)34(103,104)22(79,80)10(55)56)135-144(134-142,140-5-17(69,70)29(93,94)41(117,118)47(129,130)35(105,106)23(81,82)11(57)58)141-6-18(71,72)30(95,96)42(119,120)48(131,132)36(107,108)24(83,84)12(59)60/h7-12H,1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 2420.907