Learn More
Octahidrato de hexacetociclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327456 10 g 10 g
11317456 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09488.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7255-28-9 | C6O6 | 168.06 g/mol
Hexaketocyclohexane octahydrate is used in the preparation of hexaazatriphenylenehexacarbonitrile. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El octahidrato de hexacetociclohexano se utiliza en la preparación de hexaazatrifenilenohexacarbonitrilo. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7255-28-9
Fórmula molecular C6O6
Peso molecular (g/mol) 168.06
Número MDL MFCD00001652,MFCD00149074
Clave InChI PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexona
SMILES O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaketocyclohexane octahydrate
Punto de fusión 90°C to 93°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2091040
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.20 (168.07 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%