Learn More
Octahidrato de hexacetociclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10764281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10764281 1 g Frasco de vidrio 1 g
10031730 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10764281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156280010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7255-28-9
Fórmula molecular C6O6
Peso molecular (g/mol) 168.06
Número MDL MFCD00001652,MFCD00149074
Clave InChI PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2,3,4,5,6-hexona
SMILES O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaketocyclohexane octahydrate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 90.0°C to 93.0°C
Color Beige a marrón grisáceo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 07, 907
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexaketocyclohexane octahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación