Learn More
Hexahidrofenil Cinacalcet, TRC
Código de producto. 30134627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134627 250 mg 250 miligramos
30003706 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH291100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271930-12-1
Fórmula molecular C22H28F3N
Peso molecular (g/mol) 363.46
Sinónimo (alphaR)-alpha-Methyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)cyclohexyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine, N-((R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)cyclohexyl)propan-1-amine, Cinacalcet Impurity F
Nombre IUPAC N-[(1R)-1-naftalena-1-iletil]-3-[3-(trifluorometil)ciclohexil]propan-1-amina
SMILES C[C@@H](NCCCC1CCCC(C1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexahydrophenyl Cinacalcet
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28F3N/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25/h2-3,5,9-10,12-13,16-17,19,26H,4,6-8,11,14-15H2,1H3/t16-,17?,19?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2174