Learn More
Hexahidrocurcumina, TRC
Código de producto. 30138236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138236 500 mg 500 miligramos
30005320 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138236 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH281370500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36062-05-2
Fórmula molecular C21 H26 O6
Peso molecular (g/mol) 374.43
Sinónimo 3-Heptanone, 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone, Hexahydrocurcumin
Nombre IUPAC 5-hidroxi-1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)heptano-3-una
SMILES COc1cc(CCC(O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexahydrocurcumin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.1729