Learn More
Hexahidrocumarina, TRC
Código de producto. 30134833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134833 2.5 g 2.50 g
30132452 250 mg 250 miligramos
17933165 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2939052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 700-82-3
Fórmula molecular C9 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Sinónimo Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
Nombre IUPAC 3,4,5,6,7,8-hexahidrocromeno-2-uno
SMILES O=C1CCC2=C(CCCC2)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexahydrocoumarin
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837