Learn More
Anhídrido hexahidro-4-metilftálico, TRC
Código de producto. 30402388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30402388 25 g -
30397021 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29378525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19438-60-9
Fórmula molecular C9 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 168.19
Sinónimo 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-methyl- (8CI), Hexahydro-5-methyl-1,3-isobenzofurandione, 1-Methylcyclohexane-4,5-Dicarboxylic anhydride, 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic anhydride, HN 7000, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Lindride 52, NSC 128883, Quinhard HH 400, Rikacid MH, Rikacid MH-T, WH 700
Nombre IUPAC 5-metil-3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-2-benzofuran-1,3-diona
SMILES CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0786