Learn More
Hexahydro-4-methylphthalic Anhydride, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0786 |