Learn More
Hexahidro-3a-metil-1,3-isobenzofurandiona, TRC
Código de producto. 30011763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011763 10 mg 10 miligramos
30009091 2.5 mg 2.50 miligramo
30009388 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29378010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 48122-14-1
Fórmula molecular C9 H12 O3
Peso molecular (g/mol) 168.1898
Sinónimo 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-3a-methyl-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1-methyl- (6CI), 1-Methylhexahydrophthalic anhydride, 1-Methyl-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Nombre IUPAC 7a-metil-4,5,6,7-tetrahidro-3aH-2-benzofurán-1,3-dión
SMILES CC12CCCCC1C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexahydro-3a-methyl-1,3-isobenzofurandione
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(10)12-8(9)11/h6H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0786
Porcentaje de pureza >95%