Learn More
Hexahidro-2(S)-metil-4-(t-butoxicarboxil)-1,4-diazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexahydro-2(S)-methyl-4-(t-butoxycarboxyl)-1,4-diazepine |
| CAS | 194032-32-1 |
| Fórmula molecular | C11 H22 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-1,4-Diazepine-1-carboxylic acid, hexahydro-3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (3S)-, 1H-1,4-Diazepine-1-carboxylic acid, hexahydro-3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, 1,1-Dimethylethyl (3S)-hexahydro-3-methyl-1H-1,4-diazepine-1-carboxylate, (S)-1-Boc-3-methyl-[1,4]diazepane, 1H-1,4-Diazepine-1-carboxylic acid hexahydro-3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester (3S)-, tert-Butyl (3S)-3-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate, (S)-Hexahydro-3-methyl-1H-1,4-diazepine-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, (S)-3-Methyl-1,4-diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22N2O2/c1-9-8-13(7-5-6-12-9)10(14)15-11(2,3)4/h9,12H,5-8H2,1-4H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CN(CCCN1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-metil-1,4-diazepano-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 214.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.1681 |