Learn More
Hexahidro-1,3-isobenzofurandiona-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexahydro-1,3-isobenzofurandione-d8 |
| CAS | 89614-24-4 |
| Fórmula molecular | C8H2D8O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride-d8, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Anhydride-d8, Aradur HY 925-d8, Araldite HT 904-d8, Araldite HT 907-d8, Araldite HY 907-d8, Araldite HY 925-d8, Araldite Hardener HY 925-d8, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic Acid Anhydride-d8, Cyclohexanedicarboxylic Anhydride-d8, EP 400B-d8, Epilox H 11-01-d8, HHPA-d8, HT 907-d8, HY 925-d8, Hexahydro-1,3-isobenzofurandione-d8, Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione-d8, Hexahydrophthalic Acid Anhydride-d8, Hexahydrophthalic Anhydride-d8, Lekutherm Hardener H-d8, MH 700E-d8, NSC 8622-d8, Rikacid HH-d8, Rikacid HH-A-d8, Rikacid HHPA-d8, Rikacid MH 700E-d8, Rutadur AG-d8, Rutapox HX-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | O=C1OC(C2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C21)=O |
| Nombre IUPAC | hexahidroisobenzofuran-1,3-diona-4,4,5,5,6,6,7,7-d8 |
| Peso molecular (g/mol) | 162.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.11 |