Learn More
Hexaheliceno, TRC
Código de producto. 30407713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407713 5 mg
30393672 0.5 mg
30398209 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2968505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187-83-7
Fórmula molecular C26H16
Peso molecular (g/mol) 328.41
Sinónimo (±)-Hexahelicene, NSC 171474, Phenanthro[3,4-c]phenanthrene
Nombre IUPAC Hexaheliceno
SMILES c1ccc2c(c1)ccc3ccc4ccc5ccc6ccccc6c5c4c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexahelicene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H16/c1-3-7-22-17(5-1)9-11-19-13-15-21-16-14-20-12-10-18-6-2-4-8-23(18)25(20)26(21)24(19)22/h1-16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1252