Learn More
Hexaglicerina, TRC
Código de producto. 30405270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30405270 10 g 10 g
30395640 1 g -
30398951 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH36675010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36675-34-0
Fórmula molecular C18H38O13
Peso molecular (g/mol) 462.5
SMILES C([C@@H](COC[C@@H](COC[C@H](COC[C@H](COC[C@H](COC[C@H](CO)O)O)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaglycerin
Cantidad 10 g
Sinónimo Natrulon H 6, PCB 06, PCB 06 (polyol), Polyglycerin 06, Polyglycerin 6, Polyglycerol 6
Fórmula InChI InChI=1S/C18H38O13/c19-1-13(21)3-27-5-15(23)7-29-9-17(25)11-31-12-18(26)10-30-8-16(24)6-28-4-14(22)2-20/h13-26H,1-12H2/t13-,14-,15-,16-,17-,18+/m0/s1