Learn More
Ácido hexafluorosilícico, solución acuosa 35 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373696 100 g 100 g
11383696 500 g 500 g
11393696 2500 g 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14829.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144.091 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El ácido hexafluorosilícico se usa comúnmente como fuente de fluoruro. Se convierte en una variedad de útiles sales de hexafluorosilicato. También se utiliza como electrolito en el proceso electrolítico de Betts para refinar el plomo. Es un importante reactivo orgánico para la escisión de los enlaces Si-O de los éteres silílicos. Además, se utiliza como agente de preservación de la madera y también se utiliza en la modificación de la superficie de carbonato de calcio.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible en agentes oxidantes fuertes, metales, álcalis, ácidos fuertes, gres y vidrio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16961-83-4
Fórmula molecular F6H2Si
Peso molecular (g/mol) 144.091
Número MDL MFCD00036289
Clave InChI OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
Nombre IUPAC hexafluorosilicio(2-);hidro
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 108°C to 109°C
Nombre del producto químico o material Hexafluorosilicic acid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal H2SiF6
Número UN UN1778
Índice Merck 14,4182
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 35%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorosilicic acid