Learn More
Ácido hexafluorosilícico, solución acuosa 23 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376319 2.5 kg 2.50 Kg
11366319 100 g 100 g
11354799 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376319 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 069109.A4
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Se produce principalmente como precursor del trifluoruro de aluminio y la criolita sintética. Se utiliza comúnmente como fuente de fluoruro para la fluoración del agua. El ácido hexafluorosilícico también se convierte en una variedad de sales de hexafluorosilicato útiles. La sal de potasio se utiliza en la producción de porcelanas, la sal de magnesio.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16961-83-4
Fórmula molecular F6H2Si
Peso molecular (g/mol) 144.091
Número MDL MFCD00036289
Clave InChI OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Sinónimo hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
Nombre IUPAC hexafluorosilicio(2-);hidro
SMILES [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluorosilicic acid
Color Blanco hasta amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 2.5 kg
Número UN UN1778
Índice Merck 14,4182
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 23%
Densidad 1.223g/mL
RU– Solo para uso en investigación