Learn More
Ácido hexafluorofosfórico, solución acuaosa ca. al 60 % p/p, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11372757 25 mL 25 ml
11382757 100 mL 100 ml
11392757 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11372757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15728.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16940-81-1 | HPF6
Hexafluorophosphoric acid is used as a catalyst. It is also used as a metal cleaner and chemical polishing agent for the formation of protective coatings of metal surfaces..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido hexafluorofosfórico se utiliza como catalizador. También se utiliza como limpiador de metales y agente de pulido químico para la formación de revestimientos protectores de superficies metálicas.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, vidrio, metales alcalinos, metales en polvo, agentes oxidantes fuertes, metales y reacciona de manera agresiva con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-81-1
Fórmula molecular HPF6
Número MDL MFCD00011350
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluorophosphoric acid
Densidad 1.65
Cantidad 25 mL
Número UN UN1782
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈Sol. ac. al 60% p/p
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexafluorophosphoric acid, ca 60% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexafluorophosphoricacid, Hydrofluoricacid