Learn More
Solución de ácido hexafluorofosfórico, al 60 % de peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10733581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10733581 25 g Frasco de plástico 25 GR
10338140 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191110250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16940-81-1 | HF6P
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-81-1 , 7664-38-2 , 7664-39-3 , 13537-32-1 , 13779-41-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular HF6P
Número MDL MFCD00011350
Sinónimo Hydrogen hexafluorophosphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluorophosphoric acid
Color Colorless
Nombre de nota 60 wt% Solution in Water
Fórmula lineal HPF6
Composición contains the following products of hydrolysis: HPO2F2, H2PO3F, H3PO4 and HF. the presence of these hydrolysis products may rise the strength to over 70%
Fieser 01,42; 02,402
Densidad 1.7500g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyzes slowly.
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.97
Porcentaje de pureza ≥60% (PF6-content)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.75
Cantidad 25 g
Forma física Solución fumante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexafluorophosphoric acid, 60 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.