Learn More
Ácido hexafluoroglutarico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463448 5 g 5 g
11473448 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17848.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 376-73-8 | C5H2F6O4 | 240.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376-73-8
Fórmula molecular C5H2F6O4
Peso molecular (g/mol) 240.06
Número MDL MFCD00004172
Clave InChI CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
PubChem CID 67827
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluoroglutaric acid
Punto de fusión 92°C to 97°C
Punto de ebullición 134°C to 138°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1801049
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC ácido hexafluoropentanodioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.06
Porcentaje de pureza 98%