Learn More
Hexafluoroglutaric acid, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10073660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10073660 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10073660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluoroglutaric acid
Nombre de nota 97%
CAS 376-73-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C5H2F6O4
Número MDL MFCD00004172
Cantidad 5 g
Sinónimo hexafluoroglutaric acid, perfluoroglutaric acid, hexafluoropentanedioic acid, pentanedioic acid, hexafluoro, glutaric acid, hexafluoro, pentanedioic acid, 2,2,3,3,4,4-hexafluoro, acmc-209iut, perfluoropentanedioic acid, glutaric acid, hexafluoro-8ci
Clave InChI CCUWGJDGLACFQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido hexafluoropentanodioico
Peso molecular (g/mol) 240.06
PubChem CID 67827
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.06