Learn More
Trihidrato de hexafluoroacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382986 5 g 5 g
11392986 25 g 25 g
11302996 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10777.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34202-69-2 | C3H6F6O4 | 220.067 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34202-69-2
Fórmula molecular C3H6F6O4
Peso molecular (g/mol) 220.067
Número MDL MFCD00149061
Clave InChI SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
PubChem CID 36719
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ona; trihidrato
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluoroacetone trihydrate
Punto de fusión 18°C to 21°C
Densidad 1.579
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Índice de refracción 1.319
Cantidad 5 g
Número UN UN2552
Beilstein 607236
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.07 (166.02 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%