Learn More
Hidrato de hexafluoroacetona, TRC
Código de producto. 30405948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405948 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30405948 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3051302.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexafluoroacetone Hydrate
CAS 10057-27-9
Fórmula molecular C3 F6 O . xH2O
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2
SMILES O=C(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O
Nombre IUPAC Hidrato de 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 184.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9959