Learn More
Triamida de hexaetilfósforo, 95%
Código de producto. 10662075 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10662075 5 g Frasco de vidrio 5 g
10085840 25 g Frasco de vidrio 25 g
10686984 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662075 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423080050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2283-11-6 | C12H30N3P | 247,37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2283-11-6
Fórmula molecular C12H30N3P
Peso molecular (g/mol) 247.37
Número MDL MFCD00009041
Clave InChI FDIOSTIIZGWENY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tris diethylamino phosphine, hexaethylphosphorous triamide, hexaethyl phosphorous triamide, phosphorous triamide, hexaethyl, n,n,n',n',n,n-hexaethylphosphinetriamine, tris n,n-diethylamino phosphine, hexaethyltriaminophosphine, hexaethylphosphoruo triamide, hexaethylphosphorus triamide, n-bis diethylamino phosphanyl-n-ethylethanamine
PubChem CID 75292
Nombre IUPAC [bis(diethylamino)phosphanyl]diethylamine
SMILES CCN(CC)P(N(CC)CC)N(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaethylphosphorus triamide
Color Incoloro a naranja amarillento
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 111°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ((C2H5)2N)3P
Índice de refracción 1.4720 to 1.475
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.36
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexaethylphosphorus triamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación