Learn More
Hexaetilenglicol, TRC
Código de producto. 30388880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30388880 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30388880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29387010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaethylene Glycol
CAS 2615-15-8
Fórmula molecular C12H26O7
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-[2-[2-[2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol, 2,2'-[oxybis(oxy-2,1-ethanediyloxy-2,1-ethanediyloxy)]bis Ethanol, Hexagol, Hexaoxyethylene Glycol, NSC 201209
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O7/c13-1-3-15-5-7-17-9-11-19-12-10-18-8-6-16-4-2-14/h13-14H,1-12H2
SMILES OCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etanol
Peso molecular (g/mol) 282.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1679