Learn More
Éter dimetílico de hexaetilenglicol, TRC
Código de producto. 30398429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30398429 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30398429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH293908100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Hexaethylene Glycol Dimethyl Ether
CAS 1072-40-8
Fórmula molecular C14H30O7
Cantidad 100 mg
Sinónimo Glyme 7, Hexaglyme
Fórmula InChI InChI=1S/C14H30O7/c1-15-3-5-17-7-9-19-11-13-21-14-12-20-10-8-18-6-4-16-2/h3-14H2,1-2H3
SMILES COCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
Nombre IUPAC 1-metoxi-2-[2-[2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etano
Peso molecular (g/mol) 310.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1992
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.