Learn More
Éter dimetílico de hexaetilenglicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexaethylene Glycol Dimethyl Ether |
| CAS | 1072-40-8 |
| Fórmula molecular | C14H30O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Glyme 7, Hexaglyme |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H30O7/c1-15-3-5-17-7-9-19-11-13-21-14-12-20-10-8-18-6-4-16-2/h3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | COCCOCCOCCOCCOCCOCCOC |
| Nombre IUPAC | 1-metoxi-2-[2-[2-[2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etano |
| Peso molecular (g/mol) | 310.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1992 |