Learn More
Hexaetilenglicol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381527 5 g 5 g
11391527 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02161.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2615-15-8 | C12H26O7 | 282.333 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
El hexaetilenglicol presenta propiedades antioxidantes, antimicrobianas y anticancerígenas. También muestra su posible aplicación como fluidos hidráulicos funcionales. Se utiliza como compuesto básico en tensioactivos, así como en la preparación de muestras biológicas. Además, se emplea en la síntesis de éteres macrocíclicos a base de binaftol mediante el acoplamiento oxidativo intramolecular con CuCl(OH).
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. 
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2615-15-8
Fórmula molecular C12H26O7
Peso molecular (g/mol) 282.333
Número MDL MFCD00002877
Clave InChI IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexaethylene glycol, hexagol, 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane-1,17-diol, hexaoxyethylene glycol, peg-6, polyethylene glycol 300, polyoxyethylene 6, hexaethyleneglycol, 2-2-2-2-2-2-hydroxyethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethoxy ethanol, ho-peg6-oh
PubChem CID 17472
ChEBI CHEBI:49793
Nombre IUPAC 2-[2-[2-[2-[2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etoxi]etoxi]etoxi]etanol
SMILES C(COCCOCCOCCOCCOCCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaethylene glycol
Punto de fusión 5°C to 7°C
Densidad 1.123
Punto de ebullición 216°C to 217°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.464
Cantidad 5 g
Beilstein 1638281
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.33
Porcentaje de pureza 96%