Learn More
Hexaetildisiloxano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
15418829 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15418829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04367.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexaetildisiloxano se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 231°C
Nombre del producto químico o material Hexaethyldisiloxane
Punto de fusión -115°C
CAS 994-49-0
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C12H30OSi2
Fórmula lineal (CH3CH2)3SiOSi(CH2CH3)3
Número MDL MFCD00026693
Beilstein 1750865
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Sinónimo hexaethyldisiloxane, disiloxane, hexaethyl, 1,1,1,3,3,3-hexaethyldisiloxane, hexaethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexaethyl, triethylsilylether, triethylsilyl ether, hexaethyldisiloxane min, triethyl triethylsilyloxy silane, 1,1,3,3,3-hexaethyldisiloxane
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Clave InChI WILBTFWIBAOWLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](CC)(CC)O[Si](CC)(CC)CC
Nombre IUPAC trietil(trietilsililoxi)silano
Peso molecular (g/mol) 246.541
PubChem CID 70442
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.54
Porcentaje de pureza 99%
Índice de refracción 1.433
Densidad 0.84