Learn More
Hexadimethrine bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16430987
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16430987 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16430987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112735
MedChemExpress Hexadimethrine bromide (Polybrene) is a cationic polymer used routinely to enhance the efficiency of retrovirus vector-mediated gene transfer.
Hexadimethrine bromide (Polybrene) is a cationic polymer used routinely to enhance the efficiency of retrovirus vector-mediated gene transfer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadimethrine bromide
Color White
CAS 28728-55-4
Forma física Sólido
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular (C13H30N2)n.Br2
Sinónimo Polybrene 1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide
Información de solubilidad H2O : ≥ 125 mg/mL ∣DMSO : 5 mg/mL (Need ultrasonic and warming)
Cantidad 50 mg
SMILES C[N+](CCCCCCC)(C)CCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-].[n]
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexadimethrine bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Polybrene; 1,5-Dimethyl-1,5-diazaundecamethylene polymethobromide