Learn More
Hexadilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadiline |
| CAS | 3626-67-3 |
| Fórmula molecular | C19 H33 N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Hexadiline, 2-(2,2-Dicyclohexylethenyl)piperidine, Hexadiline, MRL 38, Hexadylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H33N/c1-3-9-16(10-4-1)19(17-11-5-2-6-12-17)15-18-13-7-8-14-20-18/h15-18,20H,1-14H2 |
| SMILES | C1CCC(CC1)C(=CC2CCCCN2)C3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | 2-(2,2-diciclohexiletenil)piperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 275.472 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 275.261 |