Learn More
Hexadeciltrimetilamonio hidróxido, 25 % en metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10666841 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10651505 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411421000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 505-86-2 | C19H43NO | 301.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-86-2
Fórmula molecular C19H43NO
Peso molecular (g/mol) 301.56
Número MDL MFCD00041921
Clave InChI WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo hexadecyltrimethylammonium hydroxide, cetyltrimethylammonium hydroxide, unii-8q7d6895lv, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, cetrimide inn:ban:jan, n-hexadecyltrimethylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-1-hexadecanaminiuhydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide 1:1, cetyl-trimethylammonium hydroxide
PubChem CID 68166
Nombre IUPAC hexadecil(trimetil)azanio; hidróxido
SMILES [OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 25%in Methanol
Fórmula lineal CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
Concentración 23 to 27 w/w% (in Methanol)
Densidad 0.83g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.55
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Forma física Solución
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexadecyltrimethylammonium hydroxide, 25% in methanol
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Faresætning
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Sikkerhedssætning
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.