Learn More
Bromuro hexadeciltrimetilamonio, TRC
Código de producto. 17965065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17965065 50 g 50 g
17963985 50 mg 50 miligramos
17930415 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17965065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29386050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-09-0
Fórmula molecular C19 H42 N . Br
Peso molecular (g/mol) 364.45
Sinónimo 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (1:1), 1-Hexadecanaminium, N,N,N-trimethyl-, bromide (9CI), Ammonium, hexadecyltrimethyl-, bromide (8CI), Hexadecyltrimethylammonium bromide (6CI), 1-Hexadecyltrimethylammonium bromide, Accelerator 1631, Accelerator DT 3126-1, Acetoquat CTAB, Arquad 16/60, BCTA, Bromat, C16TAB, CTAB, CTABr, CTMAB, CTMB, Catinal HTB 70ET, Cetremide, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Cirrasol OD, HDTMA-Br, HTAB, Hexadecanyltrimethylammonium bromide, Hexadecyltrimethylamine bromide, Lauroseptol, Lissolamine, Lissolamine A, Micol, N,N,N-Trimethyl-1-hexadecanaminium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecan-1-ammonium bromide, N,N,N-Trimethylhexadecylammonium bromide, N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, N-Cetyltrimethylammonium bromide, N-Hexadecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide, Pollacid, Quamonium, Rhodaquat M 242B99, Softex KW, Trimethylcetylammonium bromide, Trimethylhexadecylammonium bromide, Varisoft CTB 40, ZYS 08, n-Hexadecyltrimethylammonium bromide
Nombre IUPAC hexadecil(trimetil)azanio;bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetrimonium Bromide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.2501