Learn More
Bromuro hexadeciltrimetilamonio-d3, TRC
Código de producto. 30402373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30402373 1 g -
30391480 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30402373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2938621G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1092921-73-7
Fórmula molecular C19 2H3 H39 N . Br
Peso molecular (g/mol) 367.47
Sinónimo 1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-, bromide (1:1), Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, Cetrimonium-D3 Bromide (N-methyl-D3)
Nombre IUPAC hexadecil-dimetil-(trideuteriometil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2689