Learn More
Bromuro de hexadeciltrimetilamonio, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15518794 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15518794 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Código de producto. 15518794 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor N12107
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadecyltrimethylammonium Bromide
CAS 57-09-0
Temperatura de inflamación 244.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Fórmula molecular C19H42BrN
Número MDL MFCD00011772
Cantidad 500 g
Sinónimo cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
Clave InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC hexadecil(trimetil)azanio;bromuro
Peso molecular (g/mol) 364.46
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.46
Grado Reactivo BAKER ANALYZED