Learn More
Metanetiosulfonato de hexadecilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 7559-47-9 |
| Fórmula molecular | C17 H36 O2 S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H36O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21(2,18)19/h3-17H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | 1-metilsulfonilsulfanilhexadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 336.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.2157 |