Learn More
Metacrilato de hexadecilo, TRC
Código de producto. 30407706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407706 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30407706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2938001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadecyl Methacrylate
CAS 2495-27-4
Fórmula molecular C20H38O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Methyl-2-propenoic Acid Hexadecyl Ester, Methacrylic Acid Hexadecyl Ester, 1-Hexadecanol Methacrylate, Blemmer CMA, Cetyl Methacrylate, Hexadecyl 2-Methyl-2-propenoate, Palmityl Methacrylate
Fórmula InChI InChI=1S/C20H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-20(21)19(2)3/h2,4-18H2,1,3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de hexadecilo
Peso molecular (g/mol) 310.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2872