Learn More
Ácido hexadecanoico-1,2-13C2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecanoic-1,2-13C2 Acid |
| CAS | 86683-25-2 |
| Fórmula molecular | 13C2 C14 H32 O2 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-1,2-13C2 acid (9 CI), Palmitic acid-1,2-13C2, [1,2-13C2]Hexadecanoic acid, [1,2-13C2]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-1,2-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i15+1,16+1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC[13 CH2][13 C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1,2-13C2)hexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.4094 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.2469 g/mol |
| Mostrar más |