Learn More
Ácido hexadecanoico-7,7,8,8-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecanoic-7,7,8,8-D4 Acid |
| CAS | 75736-49-1 |
| Fórmula molecular | C16 D4 H28 O2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-7,7,8,8-d4 acid (9 CI, ACI), Hexadecanoic-7,7,8,8-D4 Acid, Palmitic acid-7,7,8,8-d4, [7,7,8,8-d4]Hexadecanoic acid, [7,7,8,8-d4]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-7,7,8,8-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9D2,10D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 7,7,8,8-tetradeuteriohexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.4487 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.2653 g/mol |
| Mostrar más |