Learn More
Ácido hexadecanoico-2,2,16,16,16-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecanoic-2,2,16,16,16-D5 Acid |
| CAS | 1219802-61-5 |
| Fórmula molecular | C16 D5 H27 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-2,2,16,16,16-d5 acid, Palmitic acid-2,2,16,16,16-d5, [2,2,16,16,16-2H5]Hexadecanoic acid, [2,2,16,16,16-2H5]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-2,2,16,16,16-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,15D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,16,16,16-pentadeuteriohexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 261.4549 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.2716 g/mol |
| Mostrar más |