Learn More
Ácido hexadecanoico-13,13-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecanoic-13,13-D2 Acid |
| CAS | 62690-28-2 |
| Fórmula molecular | C16 D2 H30 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-13,13-d2 acid (9 CI), Hexadecanoic-13,13-D2 Acid, Palmitic acid-13,13-d2, [13,13-2H2]Hexadecanoic acid, [13,13-2H2]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-13,13-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCC)CCCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 13,13-dideuteriohexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 258.4364 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.2528 g/mol |
| Mostrar más |