Learn More
Ácido hexadecanoico-12-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecanoic-12-D Acid |
| CAS | 358730-99-1 |
| Fórmula molecular | C16 D H31 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-12-d acid (9 CI), Hexadecanoic-12-D Acid, Palmitic acid-12-d, [12-2H1]Hexadecanoic acid, [12-2H1]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-12-d |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i5D |
| SMILES | [2 H]C(CCCC)CCCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 12-deuteriohexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 257.4302 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 257.2465 g/mol |
| Mostrar más |