Learn More
Ácido hexadecanoico-11,11,12,12-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecanoic-11,11,12,12-D4 Acid |
| CAS | 75736-57-1 |
| Fórmula molecular | C16 D4 H28 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-11,11,12,12-d4 acid (9 CI), Hexadecanoic-11,11,12,12-D4 Acid, Palmitic acid-11,11,12,12-d4, [11,11,12,12-2H4]Hexadecanoic acid, [11,11,12,12-2H4]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-11,11,12,12-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 11,11,12,12-tetradeuteriohexadecanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 260.4487 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.2653 g/mol |
| Mostrar más |