Learn More
Ácido hexadecanedióico, TRC
Código de producto. 30393861
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393861 10 mg
30393289 100 mg
30389423 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393861 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29363310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 505-54-4
Fórmula molecular C16H30O4
Peso molecular (g/mol) 286.41
Sinónimo 1,14-Tetradecanedicarboxylic Acid, 1,16-Hexadecanedioic Acid, NSC 15164, Thapsic Acid, n-Tetradecane-ω,ω'-dicarboxylic Acid, alpha,ω-Tetradecanedicarboxylic Acid
Nombre IUPAC Ácido hexadecanedióico
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadecanedioic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H30O4/c17-15(18)13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(19)20/h1-14H2,(H,17,18)(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.2144