Learn More
Cloruro de éster mono-L-carnitina de ácido hexadecanodiámico, TRC
Código de producto. 30408663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408663 250 mg 250 miligramos
30405442 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30408663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH290970250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42150-38-9
Fórmula molecular C23H44ClNO6
Peso molecular (g/mol) 466.05
Sinónimo (R)-3-Carboxy-2-[(15-carboxy-1-oxopentadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, (R)-3-((15-Carboxypentadecanoyl)oxy)-4-(trimethylammonio)butanoate Chloride
Nombre IUPAC [(2R)-3-carboxi-2-(15-carboxipentadecanoxi)propil]-trimetilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H43NO6.ClH/c1-24(2,3)19-20(18-22(27)28)30-23(29)17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-21(25)26;/h20H,4-19H2,1-3H3,(H-,25,26,27,28);1H/t20-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.2857