Learn More
MedChemExpress Hexadecanedioic acid
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 505-54-4 |
| Peso molecular | 286.41 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (349.15 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |