Learn More
Hexadecanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexadecanal |
| CAS | 629-80-1 |
| Fórmula molecular | C16 H32 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Palmitaldehyde, 1-Hexadecanal, Hexadecanaldehyde, Hexadecylaldehyde, n-Hexadecan-1-al, n-Hexadecanal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC=O |
| Nombre IUPAC | hexadecanal |
| Peso molecular (g/mol) | 240.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.2453 |