Learn More
Hexadecametilciclooctasiloxano, TRC
Código de producto. 30134788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134788 100 mg 100 miligramos
30005344 50 mg 50 miligramos
30004818 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH292510100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-68-3
Fórmula molecular C16 H48 O8 Si8
Peso molecular (g/mol) 593.23
Sinónimo 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-Hexadecamethylcyclooctasiloxane (ACI), Cyclooctasiloxane, hexadecamethyl- (7CI, 8CI, 9CI), Hexadecamethylcyclooctasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-Hexadecamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15-octaoxa-2,4,6,8,10,12,14,16-octasilacyclohexadecane;
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16-hexadecametil-1,3,5,7,9,11,13,15-octaoxa-2,4,6,8,10,12,14,16-octasilaciclohexadecanano
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadecamethylcyclooctasiloxane
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H48O8Si8/c1-25(2)17-26(3,4)19-28(7,8)21-30(11,12)23-32(15,16)24-31(13,14)22-29(9,10)20-27(5,6)18-25/h1-16H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 592.1503