Learn More
Hexadecafluoroheptano, TRC
Código de producto. 30396574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396574 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH293823100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexadecafluoroheptane
CAS 335-57-9
Fórmula molecular C7F16
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI), Perfluoroheptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Hexadecafluoroheptane (ACI), Heptane, hexadecafluoro- (6CI, 8CI, 9CI), Fluorinert PF 5070, Hexadecafluoroheptane, NSC 79256, Perfluoro-n-heptane, Perfluoroheptane, PF 5070, Heptane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadecafluoro- (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C7F16/c8-1(9,2(10,11)4(14,15)6(18,19)20)3(12,13)5(16,17)7(21,22)23
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-hexadafluoroheptano
Peso molecular (g/mol) 388.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.9745